Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para agitador rotativo multiusos Fisherbrand™
Código de producto. 15504100 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Admite:
Tubo de 15 ml
Tubos de 1,5/2,0 mL
Tubos de 10-15 mL y 5-7 mL
Tubos de 50 mL
Tubos de cultivo de 14 mm de diámetro
Tubos de cultivo de 18,5 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15504100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios opcionales para optimizar el agitador rotativo multiusos Fisher Scientific™
El rotador de tubos multiuso ofrece flexibilidad con varias opciones de carrusel
  • Rotador de tubos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Tubos de cultivo de 18,5 mm de diámetro
Tipo de producto Tube Carousel
N.º de posiciones 64