Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para agitador rotativo multiusos Fisherbrand™
Código de producto. 15554090 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubo de 15 ml
Tubos de 1,5/2,0 mL
Tubos de 10-15 mL y 5-7 mL
Tubos de 50 mL
Tubos de cultivo de 14 mm de diámetro
Tubos de cultivo de 18,5 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
15554090 Tubos de 1,5/2,0 mL cada uno
15564090 Tubo de 15 ml cada uno
15574090 Tubos de 50 mL cada uno
15584090 Tubos de 10-15 mL y 5-7 mL cada uno
15594090 Tubos de cultivo de 14 mm de diámetro cada uno
15504100 Tubos de cultivo de 18,5 mm de diámetro cada uno
6 options
Código de producto. 15554090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios opcionales para optimizar el agitador rotativo multiusos Fisher Scientific™
El rotador de tubos multiuso ofrece flexibilidad con varias opciones de carrusel
  • Rotador de tubos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Tubos de 1,5/2,0 mL
Tipo de producto Tube Carousel
N.º de posiciones 50