Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para agitador rotativo multiusos Fisherbrand™
Código de producto. 15584090 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Admite:
Tubo de 15 ml
Tubos de 1,5/2,0 mL
Tubos de 10-15 mL y 5-7 mL
Tubos de 50 mL
Tubos de cultivo de 14 mm de diámetro
Tubos de cultivo de 18,5 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15584090
Only null left
Add to basket
Add to basket
Accesorios opcionales para optimizar el agitador rotativo multiusos Fisher Scientific™
El rotador de tubos multiuso ofrece flexibilidad con varias opciones de carrusel
  • Rotador de tubos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Admite Tubos de 10-15 mL y 5-7 mL
Tipo de producto Tube Carousel
N.º de posiciones 10, 20
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.