Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para agitador de tamaño reducido para incubación
Código de producto. 15554080 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Abrazadera del matraz
Alfombrilla adhesiva
Gradilla para tubos con adaptador
Gradilla para tubos de centrífuga
Admite:
Matraces de 100, 125 mL
Matraces de 250 mL
Matraces de 25 mL
Matraces de 50 mL
N/D
Tubos de 1,5 - 2,0 mL
Tubos de centrífuga de 50 mL
Tubos para centrífuga de 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Admite unitSize
15554080 Gradilla para tubos con adaptador Tubos de 1,5 - 2,0 mL cada uno
15554110 Alfombrilla adhesiva N/D cada uno
15564100 Abrazadera del matraz Matraces de 25 mL cada uno
15594100 Abrazadera del matraz Matraces de 250 mL cada uno
15574080 Gradilla para tubos de centrífuga Tubos de centrífuga de 50 mL cada uno
15574100 Abrazadera del matraz Matraces de 50 mL cada uno
15564080 Gradilla para tubos de centrífuga Tubos para centrífuga de 15 mL cada uno
15584100 Abrazadera del matraz Matraces de 100, 125 mL cada uno
8 options
Código de producto. 15554080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios necesarios para el uso del agitador de tamaño reducido para incubación Fisher Scientific™
Accesorios para el agitador de tamaño reducido para incubación
  • Aumente el rendimiento y la flexibilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Tubos de 1,5 - 2,0 mL
Tipo de producto Gradilla para tubos con adaptador
N.º de posiciones 50