Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para agitador de tamaño reducido para incubación
Código de producto. 15564080 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Abrazadera del matraz
Alfombrilla adhesiva
Gradilla para tubos con adaptador
Gradilla para tubos de centrífuga
Admite:
Matraces de 100, 125 mL
Matraces de 250 mL
Matraces de 25 mL
Matraces de 50 mL
N/D
Tubos de 1,5 - 2,0 mL
Tubos de centrífuga de 50 mL
Tubos para centrífuga de 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15564080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios necesarios para el uso del agitador de tamaño reducido para incubación Fisher Scientific™
Accesorios para el agitador de tamaño reducido para incubación
  • Aumente el rendimiento y la flexibilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Tubos para centrífuga de 15 mL
Tipo de producto Gradilla para tubos de centrífuga
N.º de posiciones 24