Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para agitador de tamaño reducido para incubación
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Abrazadera del matraz
Alfombrilla adhesiva
Gradilla para tubos con adaptador
Gradilla para tubos de centrífuga
Admite:
Matraces de 100, 125 mL
Matraces de 250 mL
Matraces de 25 mL
Matraces de 50 mL
N/D
Tubos de 1,5 - 2,0 mL
Tubos de centrífuga de 50 mL
Tubos para centrífuga de 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Accesorios para el agitador de tamaño reducido para incubación
- Aumente el rendimiento y la flexibilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Matraces de 250 mL |
| Tipo de producto | Abrazadera del matraz |
| Material | Stainless Steel |
| N.º de posiciones | 8 |