Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para agitadores para MaxQ™ 8000, soporte para un agitador apilable
Código de producto. 10424992 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Soporte
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10424992
Marca: Thermo Scientific™ 194223
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los accesorios para agitadores MaxQ 8000 ofrecen flexibilidad y comodidad para adaptarse a distintas aplicaciones y presupuestos.
Los accesorios para agitadores Thermo Scientific™ MaxQ 8000 ofrecen flexibilidad y comodidad para adaptarse a distintas aplicaciones y presupuestos. Singulares en innovación, fiabilidad y exactitud, los accesorios de agitadores Thermo Scientific son la mejor opción para su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Soporte
Fondo (imperial) 30,5 in
Fondo (métrico) 75,2 cm
Altura (imperial) 11,8 pulg.
Altura (métrico) 30 cm
Anchura (imperial) 45,5 pulg.
Anchura (métrico) 115,6 cm
Peso (imperial) 142 lb
Para utilizar con (equipo) MaxQ 8000