Learn More
Cytiva Accesorios para sistema de electroforesis Multiphor™ II
Electrodos, tiras de electrodo y mechas de papel
276.00€ - 681.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis Multiphor™ II |
---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10299244
|
Cytiva
18-1004-40 |
Unidad plana estándar | Tira de electrodos IEF |
276.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10006184
|
Cytiva
18-1013-73 |
Unidad plana estándar de SDS-PAGE/IEF | Flexiclamp |
484.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10371475
|
Cytiva
18-1122-19 |
Unidad plana estándar | Cátodo de electrodo EPH |
585.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10331525
|
Cytiva
18-1122-20 |
Unidad plana estándar | Ánodo de electrodo EPH |
572.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10127294
|
Cytiva
80112953 |
Unidad plana estándar | Punta de electrodo EPH (82 x 130 mm) |
517.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10586555
|
Cytiva
80112952 |
Unidad plana estándar | Punta de electrodo EPH (104 x 253 mm) |
681.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Sistema de electroforesis Multiphor™ II |