Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador para embudos de filtro Nalgene™
El adaptador para embudos de filtro Thermo Scientific™ Nalgene es la versión envasada a granel de los adaptadores para embudo que se suministran con los embudos de filtro para pruebas analíticas de las series 145 y 147.
Marca: Thermo Scientific™ 710315-0003
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
Descripción
Diseñados para su uso en una amplia gama de aplicaciones, el hardware y los accesorios de filtración Thermo Scientific™ Nalgene™ se pueden utilizar junto con nuestras diversas líneas de dispositivos de filtración.
Se trata de piezas de repuesto y accesorios para el embudo de filtración reutilizable Nalgene™ con abrazadera, n.º de cat. DS0315-0047
El embudo de filtro reutilizable ofrece:
- El ajuste hermético impide la derivación incluso después de esterilizar en autoclave.
- Depósito graduado de 100 a 250 ml a incrementos de 25 ml
- La abrazadera de aluminio permite la sustitución sencilla de la membrana con una sola mano.
Incluye: Robusto embudo de polisulfona; cubierta de copolímero de polipropileno con tres tomas, tres tapones de elastómero termoplástico (TPE) con ajuste por fricción; placa de soporte para membrana de 47 mm; junta de silicona; tapón n.º 8 (orificio de 1,4290 m [0,5625 pulg]); abrazadera de aluminio
Especificaciones
Black | |
3 TPE Caps | |
47 mm |
Reusable | |
Embudo de filtración reutilizable Nalgene™ con pinza |