Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador para embudos de filtro Nalgene™
El adaptador para embudos de filtro Thermo Scientific™ Nalgene es la versión envasada a granel de los adaptadores para embudo que se suministran con los embudos de filtro para pruebas analíticas de las series 145 y 147.
Marca: Thermo Scientific™ 710300-0003
Detalles adicionales : Peso : 0.03100kg
Descripción
Diseñados para su uso en una amplia gama de aplicaciones, el hardware y los accesorios de filtración Thermo Scientific™ Nalgene™ se pueden utilizar junto con nuestras diversas líneas de dispositivos de filtración.
Características
- Recipiente graduado que permite una cómoda visualización del volumen de la muestra
- Dos vías laterales para conexión a la línea de vacío
- Cámara superior diseñada para filtración por presión o vacío
- Los anillos de bloqueo independientes sellan la cámara superior al receptor sin dañar la membrana, lo que garantiza la eficiencia de filtración.
- La cámara admite membranas de 47 o 50 mm (no incluidas) y cuenta con tres puertos para ventilación (con o sin filtros de jeringa) y para adición aséptica de muestras.
- Los puertos también pueden conectarse a una fuente de presión.
- La cámara superior cuenta con dos placas de soporte de membranas: una placa de esterilización y una placa analítica.
El receptor acepta
- Tubos de vacío con diámetro interno de 6,4 a 8 mm
- Filtros de jeringa
Placa de esterilización (una pieza, transparente)
- Proporciona velocidad de flujo y rendimiento máximos
- Aptos para esterilización fría o clarificación de medios de cultivo, reactivos o disolventes que son compatibles con soportes y materiales de membranas
- Área de filtro nominal: 13,3 cm2
Placa analítica (dos piezas, blanca)
- Ofrece un soporte óptimo de la membrana y la mantiene plana para facilitar los procedimientos analíticos
- Apta para el análisis de partículas y contaminantes biológicos, o cualquier análisis microbiológico que utilice la técnica de filtración de membrana
- Área de filtro nominal: 11,3 cm2
Incluye:
Cámara superior completa, receptor, cubierta de polipropileno y tapones con orificios de TPE. (membranas no incluidas).
Garantía: 90 días
Especificaciones
Clear | |
13.3 cm2 | |
Placas de esterilización y juntas tóricas |
Nalgene Reusable Filter Holders with Receiver | |
Cold Sterilization and Clarification of Culture Media, Reagents or Solvents |