Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador para embudos de filtro Nalgene™
El adaptador para embudos de filtro Thermo Scientific™ Nalgene es la versión envasada a granel de los adaptadores para embudo que se suministran con los embudos de filtro para pruebas analíticas de las series 145 y 147.
Marca:  Thermo Scientific™ DS0390-0070
35.79 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.09900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10634212
  • 56.70€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseñados para su uso en una amplia gama de aplicaciones, el hardware y los accesorios de filtración Thermo Scientific™ Nalgene™ se pueden utilizar junto con nuestras diversas líneas de dispositivos de filtración.
  • Transparente y esterilizable en autoclave
  • Se adapta a la mayoría de los frascos de medios de cultivo más utilizados
  • El policarbonato atóxico no genera fragmentos en caso de rotura
  • Borde de campana reforzado para mayor resistencia
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Polycarbonate
44,8 in
2,875 in
Altura general con adaptador: 114 mm; diámetro interior de la campana: 70 mm
Campana de llenado
114 mm
70 mm