Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador para embudos de filtro Nalgene™
El adaptador para embudos de filtro Thermo Scientific™ Nalgene es la versión envasada a granel de los adaptadores para embudo que se suministran con los embudos de filtro para pruebas analíticas de las series 145 y 147.
Marca:  Thermo Scientific™ DS0395-0708
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10673062
  • 74.80€ / paquete de 6
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseñados para su uso en una amplia gama de aplicaciones, el hardware y los accesorios de filtración Thermo Scientific™ Nalgene™ se pueden utilizar junto con nuestras diversas líneas de dispositivos de filtración.
Características:
  • El elastómero termoplástico forma un sello fiable.
  • Para su uso con cualquier matraz de filtración que requiera un tapón n.º 7 u 8
Información para pedidos:
Se suministra una junta de vacío con cada soporte de filtro Nalgene con embudo (n.º de cat. DS0310) y con cada envase de embudos de filtración analítica (n.º de cat. 140)
Especificaciones
Especificaciones
Manifolds and Filtering Flasks
Replacing #7 or #8 stoppers
Junta para vacío
1,09 in
TPE
6 Gaskets
0.109 in.
1.09 to 1.56 in.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers