Learn More
Sartorius Accesorios y piezas de repuesto para balanzas Sartorius: Interruptores
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10049510 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Balanzas CPA, balanzas ampliadas, balanzas Master Pro LA
Cortavientos de ultramicrobalanza y microbalanza SE y ME
Tipo:
Interruptor manual
Interruptor pedal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo unitSize
10049510 Cortavientos de ultramicrobalanza y microbalanza SE y ME Interruptor pedal cada uno
10062221 Balanzas CPA, balanzas ampliadas, balanzas Master Pro LA Interruptor manual cada uno
10110751 Balanzas CPA, balanzas ampliadas, balanzas Master Pro LA Interruptor pedal cada uno
3 options
Código de producto. 10049510
Marca: Sartorius YPE01RC
Interruptores de balanza para control remoto.
  • Accesorios de interruptores de mano y de pedal para balanzas Sartorius
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cortavientos de ultramicrobalanza y microbalanza SE y ME
Incluye Conector en T
Tipo Interruptor pedal