Learn More
Sartorius Accesorios y piezas de repuesto para balanzas Sartorius: Interruptores
Tienda Sartorius Productos
Descripción
- Accesorios de interruptores de mano y de pedal para balanzas Sartorius
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Balanzas CPA, balanzas ampliadas, balanzas Master Pro LA |
| Incluye | Conector en T |
| Tipo | Interruptor pedal |