Learn More
Cytiva Accesorios para miniunidades verticales en gel SE 250/260:Placa de vidrio
Marca: Cytiva SE202P-10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Unidad de electroforesis vertical SE 250 Mini | |
Vidrio | |
10 cm |
Placa de vidrio | |
Rectangulares | |
8 cm |