Learn More
Cytiva Accessories for SE 250/260 Mini-vertical Gel Units: Spacer
82.96€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis en gel de formato vertical SE 250, SE 260 Mini |
---|---|
Tipo | Separador |
Longitud (métrico) | 8 cm |
Código de producto | Marca | Grosor (imperial) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grosor (imperial) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11755393
|
Cytiva
SE2119T-2-.75 |
0,02 in | 0,07 cm |
82.96€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10585215
|
Cytiva
SE2119T-2-1.0 |
0,03 in | 0,1 cm |
82.96€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10209354
|
Cytiva
SE2119T-2-1.5 |
0,05 in | 0,15 cm |
82.96€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Especificaciones
Unidad de electroforesis en gel de formato vertical SE 250, SE 260 Mini | |
Separador | |
8 cm |