Learn More
Macherey-Nagel™ Accessories for Stainless Steel HPLC Columns
Macherey-Nagel™ Accessories for Stainless Steel HPLC Columns include: plastic column end caps, capillary unions (100mm x 1/16 in. x 0.25mm), 1/16 in. nuts for connecting capillaries, and 1/16 in. ferrules.
36.50€ - 113.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10082691
|
Macherey-Nagel™
718582 |
Tornillo de bloqueo |
36.50€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10543412
|
Macherey-Nagel™
718583 |
Tornillo de terminal |
41.30€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10085711
|
Macherey-Nagel™
718584 |
Cono cortador |
40.80€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10072981
|
Macherey-Nagel™
718637 |
Conector capilar |
113.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Stainless steel columns are most frequently used in HPLC. The material is corrosion resistant, pressure stable and easy to work mechanically.