Learn More
Thermo Scientific™ Accessories and Upgrade Kits for Varioskan LUX Multimode Microplate Reader
Varios accesorios para usar con el lector de microplacas multimodo Varioskan™ LUX.
Marke:  Thermo Scientific™ N02690
547.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21998" para aplicar la oferta.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12472238
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Estos accesorios están pensados para su uso con el lector de microplacas multimodo Varioskan™ LUX. Diseñado para investigadores de ciencias biológicas con una amplia variedad de necesidades, el lector de microplacas multimodo Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX viene equipado con una gama flexible de tecnologías de medición, incluidas tecnologías de absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, AlphaScreen y fluorescencia resuelta en el tiempo. El instrumento simplifica la configuración de las mediciones con la selección automática del intervalo dinámico. Los controles de seguridad inteligentes facilitan el flujo de trabajo y ayudan a evitar errores experimentales. Varioskan LUX sube el listón de fiabilidad y facilidad gracias a una tecnología que beneficia al máximo a los investigadores. El lector multimodo Varioskan LUX ha recibido la certificación HTR™ según Cisbio Bioassays y la certificación DLReady™ por Promega Corporation.
  • El lector Varioskan LUX es un instrumento modular actualizable que ofrece una excelente utilidad para una gran variedad de aplicaciones.
  • Hasta cinco tecnologías de medición: absorbancia (UV-Vis), intensidad de fluorescencia (incluida transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia [FRET]), luminiscencia (directa y filtrada), AlphaScreen/AlphaLISA y fluorescencia resuelta en el tiempo (incluidas transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia resuelta en el tiempo/fluorescencia resuelta en el tiempo homogénea [TR-FRET/hTRF])
  • Óptica de monocromador y filtro
  • Barrido espectral para optimización de ensayos
  • Cinco modos de medición, incluidos punto final, cinética, espectros, espectros cinéticos y multipunto
  • Módulo de control de gases integrado para establecer las concentraciones de CO2 y O2 de ensayos basados en células
  • Dispensación y medición simultáneas para la supervisión de la señal al principio de una reacción
  • Selección automática del intervalo dinámico según la intensidad de la señal de cada pocillo
  • Controles de seguridad inteligentes diseñados para identificar y alertar al usuario de posibles problemas antes de que ocurran
  • Calibración automatizada de instrumentos y autodiagnóstico para un rendimiento fiable
  • Lector compatible con certificación HTRF según CisBio Bioassays
  • Certificación DLReady validada por Promega Corporation
  • Sin licencia: todos los usuarios pueden instalar el software en sus ordenadores.
  • Interfaz intuitiva y flexible para varios usuarios y ensayos
  • Innovadora herramienta de pipeteo virtual Virtual Pipetting ToolTM que simplifica la definición de la disposición de las muestras en la placa
  • Los datos de medición se guardan continuamente en la base de datos, por lo que no hay pérdida de datos debido a interrupciones inesperadas, tales como interrupciones en el suministro eléctrico o anulaciones accidentales
  • Exportación y procesamiento de datos simplificados
  • Exportación de datos con un único clic de ratón o posibilidad de envío automático por correo electrónico al final del ciclo
  • Varios formatos de archivo disponibles para exportar los resultados: *.xlsx, *.pdf, *.xml y *.txt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adaptador de placas
Lector de microplacas Varioskan LUX
384-well Plate
Varioskan™
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote