Learn More
Thermo Scientific™ Accessories and Upgrade Kits for Varioskan LUX Multimode Microplate Reader
Varios accesorios para usar con el lector de microplacas multimodo Varioskan™ LUX.
Marca: Thermo Scientific™ VLUPLAT08
15168.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21998" para aplicar la oferta.
Descripción
Estos accesorios están pensados para su uso con el lector de microplacas multimodo Varioskan™ LUX. Diseñado para investigadores de ciencias biológicas con una amplia variedad de necesidades, el lector de microplacas multimodo Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX viene equipado con una gama flexible de tecnologías de medición, incluidas tecnologías de absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, AlphaScreen y fluorescencia resuelta en el tiempo. El instrumento simplifica la configuración de las mediciones con la selección automática del intervalo dinámico. Los controles de seguridad inteligentes facilitan el flujo de trabajo y ayudan a evitar errores experimentales. Varioskan LUX sube el listón de fiabilidad y facilidad gracias a una tecnología que beneficia al máximo a los investigadores. El lector multimodo Varioskan LUX ha recibido la certificación HTR™ según Cisbio Bioassays y la certificación DLReady™ por Promega Corporation.
Varioskan LUX is a modular instrument, you can upgrade it with missing features later.- Installation of the upgrade kits must be carried out by trained and authorized service personnel.
- For TRF and/or AlphaScreen technology upgrades, the instrument must be equipped with a luminescence module.
- TRF and/or AlphaScreen technology upgrades include excitation filters but not emission filters. Please order emission filters separately.
- Please contact your local representative to discuss about the instrument upgrade option
- Adapters adjust the plates to the optimum height for measuring and dispensing.
- Choose the adapter based on the plate format in use and whether the lid is needed or not.
- The universal plate tray is for basic use and it is compatible with all plate formats (6- to 1536-well plates).
- A robotic plate tray is for automated use with robots and is compatible with 96- to 1536-well plate formats.
If the dispensers are in frequent use, it is recommended to replace the aspirate and dispensing tubings once a year.
Especificaciones
Upgrade kit for luminometry, AlphaScreen and TRF | |
Varioskan LUX Multimode Microplate Reader | |
Varioskan™ |