Learn More
Thermo Scientific™ Accessories and Upgrade Kits for Varioskan LUX Multimode Microplate Reader
Varios accesorios para usar con el lector de microplacas multimodo Varioskan™ LUX.
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15330787
|
Thermo Scientific™
N16443 |
Soporte del adaptador |
N/A
|
N/A | |||||
15340787
|
Thermo Scientific™
N16484 |
Herramienta de recogida del filtro |
N/A
|
N/A | |||||
12433458
|
Thermo Scientific™
2805690 |
Conjunto de tubos de aspiración |
N/A
|
N/A | |||||
12439757
|
Thermo Scientific™
F42550 |
Filtro de emisión |
N/A
|
N/A | |||||
11599479
|
Thermo Scientific™
N02339 |
Adaptador de placas |
N/A
|
N/A | |||||
12472238
|
Thermo Scientific™
N02690 |
Adaptador de placas |
N/A
|
N/A | |||||
12871886
|
Thermo Scientific™
N02691 |
Adaptador de placas |
N/A
|
N/A | |||||
12492238
|
Thermo Scientific™
N02692 |
Adaptador de placas |
N/A
|
N/A | |||||
11905484
|
Thermo Scientific™
N02693 |
Adaptador de placas |
N/A
|
N/A | |||||
11589309
|
Thermo Scientific™
N02696 |
Adaptador de placas |
N/A
|
N/A | |||||
11995474
|
Thermo Scientific™
N02697 |
Adaptador de placas |
N/A
|
N/A | |||||
12432248
|
Thermo Scientific™
N03078 |
Bandeja universal |
N/A
|
N/A | |||||
12442248
|
Thermo Scientific™
N03079 |
Bandeja robótica |
N/A
|
N/A | |||||
12452248
|
Thermo Scientific™
N03395 |
Adaptador de placas |
N/A
|
N/A | |||||
12472248
|
Thermo Scientific™
N06210 |
Adaptador de placas |
N/A
|
N/A | |||||
12492248
|
Thermo Scientific™
SP-00093 |
Jeringa dispensadora |
N/A
|
N/A | |||||
12402258
|
Thermo Scientific™
SP-00094 |
Conjunto de tubos dispensadores |
N/A
|
N/A | |||||
12412258
|
Thermo Scientific™
SP-00096 |
Jeringa dispensadora |
N/A
|
N/A | |||||
17198238
|
Thermo Scientific™
SP-00720 |
Paquete de microplacas |
N/A
|
N/A | |||||
17954312
|
Thermo Scientific™
N16308S |
Liquid Protection Tray |
N/A
|
N/A | |||||
17972051
|
Thermo Scientific™
VLUPLA06 |
Upgrade kit for luminometry and AlphaScreen |
N/A
|
N/A | |||||
17982081
|
Thermo Scientific™
VLUPLT07 |
Upgrade kit for luminometry and TRF |
N/A
|
N/A | |||||
17932161
|
Thermo Scientific™
VLUPLAT08 |
Upgrade kit for luminometry, AlphaScreen and TRF |
N/A
|
N/A | |||||
17982051
|
Thermo Scientific™
VLUPD209 |
Upgrade kit for two dispensers |
N/A
|
N/A | |||||
Descripción
Estos accesorios están pensados para su uso con el lector de microplacas multimodo Varioskan™ LUX. Diseñado para investigadores de ciencias biológicas con una amplia variedad de necesidades, el lector de microplacas multimodo Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX viene equipado con una gama flexible de tecnologías de medición, incluidas tecnologías de absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, AlphaScreen y fluorescencia resuelta en el tiempo. El instrumento simplifica la configuración de las mediciones con la selección automática del intervalo dinámico. Los controles de seguridad inteligentes facilitan el flujo de trabajo y ayudan a evitar errores experimentales. Varioskan LUX sube el listón de fiabilidad y facilidad gracias a una tecnología que beneficia al máximo a los investigadores. El lector multimodo Varioskan LUX ha recibido la certificación HTR™ según Cisbio Bioassays y la certificación DLReady™ por Promega Corporation.
Varioskan LUX está vinculado al potente software SkanIt de cuarta generación, que proporciona una excelente facilidad de uso y flexibilidad.
- Sin licencia: todos los usuarios pueden instalar el software en su ordenador
- Interfaz intuitiva y flexible para varios usuarios y ensayos
- Innovadora herramienta de pipeteo virtual Virtual Pipetting ToolTM que simplifica la definición de la disposición de las muestras en la placa
- Los datos de medición se guardan continuamente en la base de datos, por lo que no hay pérdida de datos debido a interrupciones inesperadas, tales como interrupciones en el suministro eléctrico o anulaciones accidentales’
- Exportación y procesamiento de datos simplificados
- Exportación de datos con un único clic de ratón o posibilidad de envío automático por correo electrónico al final del ciclo
- Varios formatos de archivo disponibles para exportar los resultados: *.xlsx, *.pdf, *.xml y *.txt
El lector Varioskan LUX es modular y actualizable, de modo que puede crear el sistema que mejor se adapte a sus necesidades. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Especificaciones
Varioskan™ |