Learn More
Sartorius Accesorio para modelo Vivacell
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para Vivacell 20 y 70; para cabezal indicador de presión
Para Vivacell 250
Para utilizar con (aplicación):
Kit de mantenimiento
Válvula de carga
Incluye:
Depósito para muestras; recipiente de filtrado; juntas “tóricas”
No aplicable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Utilice el valor de carga con cabezal indicador de presión
- El kit de mantenimiento incluye depósito de muestra, recipiente de filtración y juntas tóricas“”
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Reusable |
| Tipo de filtro | Ultrafiltration |
| Para utilizar con (equipo) | Para Vivacell 20 y 70; para cabezal indicador de presión |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Para utilizar con (aplicación) | Válvula de carga |
| Incluye | No aplicable |
| Tipo | Accesorio para modelo Vivacell |