Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Wellwash™ and Wellwash™ Versa Microplate Washers
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Estos accesorios están pensados para su uso con el lavador de microplacas Wellwash™. Lave las placas de 96 pocillos de manera segura con el lavador de microplacas Thermo Scientific™ Wellwash™, un lavador de tiras de microplacas fácil de usar y fiable para aplicaciones ELISA rutinarias. El modelo Wellwash incorpora una interfaz de usuario gráfica, versiones en idiomas locales y un puerto USB para ofrecer una gran facilidad de uso y comodidad. Simplifique el flujo de trabajo de aplicaciones ELISA con nuestra eGuide y consulte nuestra gama completa para todas sus necesidades de aplicaciones ELISA.
Facilidad y comodidad de uso
- Gran pantalla en color y teclado para un uso fácil y cómodo
- Pantalla clara que muestra todo lo necesario en un mismo visor
- Interfaz de usuario lógica e intuitiva para desarrollar protocolos rápidamente
- Software fácil de utilizar y con un aprendizaje mínimo para empezar a trabajar enseguida
Rendimiento fiable y seguro
- Los frascos no presurizados son seguros de utilizar
- Sensores del nivel de líquido incluidos en los frascos de lavado y desecho
- Las funciones automáticas de enjuague y cebado proporcionan un funcionamiento seguro
- La cubierta antiaerosol evita la aerosolización de enfermedades infecciosas.
- El sensor de placas detecta si se han colocado placas.
Óptimo rendimiento de lavado
- El modo de barrido garantiza un volumen residual sumamente bajo en el pocillo, lo que proporciona resultados de ensayo fiables
- El rendimiento de lavado se optimiza aún más con parámetros ajustables, como la altura de dispensación y de aspiración, así como la velocidad de aspiración.
Versatilidad añadida
- Puerto USB que facilita la transferencia de protocolos entre varios lavadores y para imprimir informes y archivos de registro.
- Hay disponible un cabezal de lavado de células de 2 x 8 diseñado específicamente para el lavado de células.
- Los dos cabezales de lavado de 1 x 8, los dos frascos de lavado y un frasco de enjuague, los dos cabezales de lavado de 1 x 12 opcionales, el cabezal de lavado de 1 x 16 y un cabezal de lavado de células de 2 x 8 ofrecen una mayor flexibilidad.
- Posibilidad de conexión con sistemas de automatización.
Incluye:
2 frascos lavadores de 2 l, 1 frasco de enjuague de 2 l, 1 frasco de residuos de 4 l, 2 cabezales de lavado de 8 vías, cubierta antiaerosol
Recomendada para:
Ensayos basados en ELISA, lavado de celdas
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 Pk. |
| Tipo | Filtro de líquido, 5 unidades |
| Para utilizar con (equipo) | Lavador de microplacas Wellwash Versa |