Learn More
Merck Accessories for XX6702500 FilterJet Solvent Dispenser
Accessories for filter holders for sample preparation.
97.05€ - 880.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Dispensador de disolvente Filterjet™ |
---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10682822
|
Merck
XX6702502 |
Sellos de válvula |
138.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10578971
|
Merck
XX6702508 |
Tubos de conducción |
97.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10758821
|
Merck
XX6702507 |
Adaptador de tubo, NPTM de 0,25 pulg. a tubo de 0,25 pulg. |
97.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10218300
|
Merck
XX40025RK |
Kits de piezas de repuesto |
318.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10024690
|
Merck
XX67025RK |
Kit de piezas de repuesto con boquilla de chorro de acero inoxidable |
431.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10253731
|
Merck
XX6700030 |
Conexión de adaptador |
263.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10662632
|
Merck
XX6702506 |
Tubos de presión con adaptadores NPT de 0,25 pulg. |
268.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10682632
|
Merck
XX6702501 |
Conjunto de palanca y válvula |
880.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10136440
|
Merck
XX4002500 |
Portafiltros |
530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Especificaciones
Dispensador de disolvente Filterjet™ |