Learn More
IKA™ Accesorio de varillas de agitación para agitadores de varilla Fisher Scientific™ IKA™ y SteadyStir™
Código de producto. p-167142 Tienda IKA Productos
Click to view available options
Modelo:
R 1300
R 1302
R 1311
R 1342
R 1345
R 1352
R 1375
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10568881
Marca: IKA™ 0000757700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Genere un flujo axial en el recipiente con estos ejes de agitación. El accesorio de ejes de agitación IKA™ Fisher Scientific™ SteadyStir™ y los agitadores de varilla IKA™ están diseñados para velocidades de media a alta.
Para su uso a velocidades de bajas a medias.
† Recubierto de PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (imperial) 2,8 in
Diámetro del eje (imperial) 0,3 in
Diámetro (métrico) 70 mm
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Longitud (imperial) 21,7 in
Longitud (métrico) 550 mm
Modelo R 1375
Velocidad Máx. de 800 rpm
Tipo Agitador de paletas
Material AISI 316L