Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Acclaim™ PepMap™ 100 C18
Se utiliza para el análisis de alta resolución de péptidos trípticos, naturales y sintéticos. Su alta capacidad de carga es excepcional para péptidos poco abundantes en muestras de proteómica complejas.
Marca:  Thermo Scientific™ 164213
133.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11332253
  • 328.42€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Alta capacidad de carga para una adaptación excepcional en el análisis de péptidos poco abundantes en muestras proteómicas complejas con las columnas para LC Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18. Las columnas para LC PepMap ofrecen longitudes para separaciones rápidas y de alta resolución de péptidos.
  • Alta resolución en identificación de proteínas, descubrimiento de biomarcadores y biología de sistemas
  • Excepcional capacidad de carga que ofrece la máxima sensibilidad en LC/MS
  • Diseñadas para LC-MS sin TFA, lo que reduce los efectos de supresión iónica
  • Optimizadas para el acoplamiento a ESI/MS y MALDI-MS
  • Máxima reproducibilidad columna a columna
  • HPLC miniaturizada moderna y sencilla
  • Premontadas con accesorios de entrada de columna nanoViper para una fácil instalación de la columna
Principales ventajas de los accesorios nanoViper
  • Facilidad de uso, sin funda para pequeños capilares
  • Montaje sin herramientas
  • La columna no sufre daños por apretarla demasiado: puede soportar presiones de hasta 1000 bar y es compatible con uniones y válvulas de otros fabricantes
  • No se producen fallos en los experimentos por malas conexiones
Ideal para el mapeo de péptidos de alta resolución de péptidos trípticos, naturales y sintéticos, así como el mapeo de péptidos de LC-MS/MS para la identificación de proteínas, el descubrimiento de biomarcadores y la biología de sistemas.
  • Gran capacidad de carga
  • Se usa para el análisis de péptidos poco abundantes que se encuentran a menudo en muestras de proteómica complejas
  • Seleccione la longitud de la columna y el D. I. según sus requisitos de rendimiento, sensibilidad y cantidad de muestra disponible
  • Elija entre longitudes de 50, 150, 250, 500 mm, y diámetros internos de 50, 75, 300 y 1000 µm.
  • Mejor separación de proteínas y péptidos
  • La utilización de LC/MS sin ácido trifluoroacético (TFA) reduce al mínimo los efectos de supresión para una sensibilidad MS mejorada
  • Excelente eficacia de separación
  • Resolución y recuperación superiores
  • Fácil instalación con los accesorios nanoViper™ de apriete manual
También hay disponibles nanocolumnas PepMap premontadas con accesorios Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ de apriete manual para conexiones sin volúmenes muertos de 1000 bar.
  • No requiere herramientas
  • Proporciona conexiones prácticamente sin volúmenes muertos
  • Admite presiones de hasta 1000 bar
Acerca de las nanocolumnas, las columnas capilares y las microcolumnas Acclaim PepMap
Las nanocolumnas (75 µm), las columnas capilares (300 µm) y las microcolumnas (1000 µm) son ideales para análisis de proteínas y péptidos. La cantidad de muestra suele ser limitada, y las columnas de diámetro interno más pequeños pueden aumentar la sensibilidad en situaciones con muestras limitadas. Aunque a menudo en proteómica se utilizan las nanocolumnas para LC, los efectos de concentración de las columnas capilares y las microcolumnas son beneficiosos para metabolómica o para facilitar la interconexión de LC-MS. Las columnas Thermo Scientific Acclaim PepMap están disponibles como nanocolumnas, columnas capilares y microcolumnas con una gran variedad de fases estacionarias para el análisis de proteínas y péptidos.
Utilice las columnas trampa PepMap para el desalado y la preconcentración de péptidos antes de la separación por LC con la detección por MS. Las columnas trampa proporcionan la máxima eficiencia para el mapeo de péptidos unidimensionales y los análisis 2D-LC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de trampa
150 mm
5 μm
100 Å
60 °C
C18
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase reversa
Fase reversa
Columna de trampa
0,2 mm
7250 psi (500 bar)
De 2 a 8
450 m²/g
L1
nanoLC
15 %
Sí
Sílice fundido
20 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.