Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Acclaim™ AMG C18
Satisfaga las exigencias actuales para la separación de aminoglucósidos, incluida la caracterización y cuantificación de la pureza de los fármacos. Cuentan con una tolerancia excepcional ante condiciones difíciles.
235.63€ - 991.36€
Especificaciones
Presión máxima | 8000 psi (550 bar) |
---|---|
Tamaño de partículas | 3 μm |
pH | Desde 0,5 hasta 10 |
Tamaño de poro | 120 Å |
Temperatura | <80 °C |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15582920
|
Thermo Scientific™
088753 |
150 mm | 2,1 mm |
991.36€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15502930
|
Thermo Scientific™
088755 |
150 mm | 3 mm |
991.36€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15522930
|
Thermo Scientific™
088757 |
150 mm | 4,6 mm |
991.36€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15592920
|
Thermo Scientific™
088754 |
10 mm | 2,1 mm |
235.63€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15512930
|
Thermo Scientific™
088756 |
10 mm | 3 mm |
314.88€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15532930
|
Thermo Scientific™
088758 |
10 mm | 4,6 mm |
458.45€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Obtenga columnas de fase reversa de alto rendimiento para el análisis de aminoglucósidos. La sólida y resistente columna para HPLC Thermo Scientific™ Acclaim™ AmG C18 proporciona una tolerancia excepcional necesaria para separaciones cromatográficas de emparejamiento de iones de aminoglucósidos. Estas columnas C18 basadas en sílice están optimizadas para diversos análisis de antibióticos aminoglucósidos, incluida la caracterización y cuantificación de la pureza de los fármacos, la supervisión de fármacos terapéuticos y las pruebas de control residual en distintas matrices. Estas columnas son estables a pH bajo, temperatura alta, disolventes orgánicos y fases móviles acuosas.
Muy estable para análisis de aminoglucósidosLa columna Acclaim AmG C18 se ha diseñado específicamente para el análisis de HPLC de fase reversa de emparejamiento de iones (IP-RPLC) de antibióticos aminoglucósidos mediante ácidos carboxílicos perfluorados volátiles como reactivo de emparejamiento de iones, como 100 mm de ácido trifluoroacético (TFA). La fase estacionaria Acclaim AmG C18 se basa en una tecnología exclusiva de unión de C18 que proporciona una estabilidad muy alta hacia las condiciones ácidas. Esta columna especializada presenta una excelente selectividad y alta resolución para el análisis de antibióticos aminoglucósidos. Además, resulta fácil de usar gracias a una sencilla fase móvil acuosa (por ejemplo, 100 mm de TFA) sin disolventes orgánicos siendo el tampón regulador de pH suficiente en la mayoría de los casos.
- Una excelente selectividad para aminoglucósidos
- Tolerancia superior hacia las condiciones ácidas
- Alta eficacia y rendimiento
- Facilidad de uso
La columna se puede utilizar con detectores UV, CAD, ELSD
Especificaciones
8000 psi (550 bar) | |
Desde 0,5 hasta 10 | |
<80 °C | |
C18 | |
Sílice esférico, de alta pureza | |
Fase reversa |
3 μm | |
120 Å | |
L1 | |
Acclaim | |
Análisis de aminoglucósidos |