Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Acclaim™ Carbonyl C18
Utilícela para lograr una resolución superior y una separación de alto rendimiento de los derivados de la dinitrofenilhidracina (DNPH) de aldehídos y cetonas.
Marca: Thermo Scientific™ 079010
Descripción
Utilice las columnas para LC de carbonilo Thermo Scientific™ Acclaim™ C18 para lograr una separación de alto rendimiento y una resolución superior de los derivados de la dinitrofenilhidracina (DNPH) de aldehídos y cetonas. Esta columna de base de sílice y fase reversa proporciona la selectividad idónea y la resolución básica para derivados de DNPH regulados por diversos métodos oficiales, como los métodos EPA 554, EPA 8315, EPA 1667, EPA TO-11 y CARB 1004 de EE. UU.
Rendimiento superior para análisis complejos de aldehídos y cetonas
- Separaciones de gran eficacia para un excelente rendimiento de UHPLC
- Columnas resistentes con una buena reproducibilidad lote a lote
- Métodos eficaces probados
Amplia variedad de dimensiones de columnas para satisfacer sus necesidades de análisis
- Partículas de 2,2, 3 y 5 µm de tamaño; las partículas de menor tamaño proporcionan una elevada eficacia de picos para un análisis rápido
- 2,1, 3,0 y 4,6 mm de diámetro. Las columnas de menor diámetro (2,1 y 3,0 mm) consumen menos disolventes y generan menos residuos químicos
- 100, 150 y 250 mm de longitud
Para aplicaciones de alto rendimiento, utilice el formato de columna de 2,1 × 100 mm combinado con una elevada velocidad lineal. Si precisa una alta capacidad de resolución, emplee una columna más larga (2,1 × 150 mm) a una velocidad lineal óptima para lograr una resolución aún mejor.
Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim
Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.
- Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
- Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
- Formas de pico excelentes
- Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas
Especificaciones
Columna de análisis | |
De 0,4 a 0,8 mL/min | |
8700 psi (600 bar) | |
3 μm | |
120 Å | |
50°C | |
Acclaim | |
Especial/aplicación específica | |
Fase reversa |
3 mm | |
150 mm | |
Esférica | |
Desde 2,5 hasta 7,5 | |
300 m²/g | |
Carbonilo C18 | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Sí | |
Columna de análisis |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.