Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para explosivos E2 HPLC Acclaim™
Se utiliza para la resolución de referencia de los 14 explosivos enumerados en el método 531.2 de la EPA.
Marca: Thermo Scientific™ 069703
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Consiga una resolución de referencia de los 14 explosivos indicados en el método 8330 de la EPA SW-846 con las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ E2 para explosivos, nitroaromáticos y nitraminas por HPLC. Sus químicas de columna únicas ofrecen una resolución superior con selectividades complementarias. Utilice la columna E1 (disponible por separado) como sustitución directa de las columnas ODS para el análisis primario. A continuación, utilice la columna E2 como columna primaria o de confirmación. Cambie fácilmente las condiciones de separación de la columna E2 para adaptarse a un intervalo de aplicación más amplio, incluido el análisis de explosivos más allá del método 8330 de la EPA de EE.UU.
Rendimiento superior para análisis de explosivos- Rendimiento reproducible
- Condiciones de elución isocrática sencilla
- Selectividades exclusivas para separar otras moléculas nitroaromáticas
- Columnas resistentes con una buena reproducibilidad lote a lote
- Desarrolladas, fabricadas y probadas para satisfacer las necesidades de aplicaciones específicas
- Las columnas proporcionan una resolución superior con mayor facilidad de uso
- Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
- Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
- Formas de pico excelentes
- Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad
Especificaciones
Cartucho protector, pack de 2 | |
LC-MS | |
5800 psi (400 bar) | |
Desde 2,5 hasta 7,5 | |
300 m²/g | |
N/D | |
Acclaim | |
Especial/aplicación específica | |
Fase reversa |
4,6 mm | |
10 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
50°C | |
Patentado | |
Sílice | |
Sí | |
Cartucho protector, pack de 2 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.