Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de modo mixto Acclaim™ WCX-1
Separe moléculas catiónicas con un potente control de selectividad ajustable mediante esta columna LC de intercambio catiónico débil y de fase reversa.
280.34€ - 1027.45€
Especificaciones
Tamaño de poro | 120 Å |
---|---|
Área de la superficie | 300 m²/g |
Temperatura | 50°C |
Tipo USP | L85 |
Fase estacionaria | Cadena de alquilos hidrófobos con un extremo de carboxilo |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11321903
|
Thermo Scientific™
068352 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
1027.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11341903
|
Thermo Scientific™
068353 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
914.56€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11351903
|
Thermo Scientific™
068371 |
150 mm | 2,1 mm | 5 μm |
877.78€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11351963
|
Thermo Scientific™
071911 |
10 mm | 3 mm | 5 μm |
280.34€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11331963
|
Thermo Scientific™
071910 |
50 mm | 3 mm | 3 μm |
750.93€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11361823
|
Thermo Scientific™
070093 |
150 mm | 2,1 mm | 3 μm |
931.04€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11351823
|
Thermo Scientific™
070092 |
150 mm | 3 mm | 3 μm |
931.04€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11301933
|
Thermo Scientific™
069705 |
10 mm | 4,6 mm | 5 μm |
300.23€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Separe moléculas catiónicas con un potente control de selectividad ajustable gracias a las columnas para LC de modo mixto Thermo Scientific™ Acclaim™ WCX-1. La fase estacionaria basada en sílice cuenta con una cadena de alquilos hidrófobos con un extremo de carboxilo que proporciona propiedades hidrófobas de fase reversa y de intercambio catiónico débil. Este mecanismo de separación multimodo permite la separación simultánea de compuestos básicos y neutros. Al ajustar de forma independiente o simultánea la intensidad iónica de la fase móvil, el pH y el modificador orgánico, puede controlar la selectividad de compuestos ionizables y neutros.
Retiene y separa moléculas básicas de muy hidrófilas a muy hidrófobas- Mecanismo de retención multimodo: modos de fase reversa, intercambio catiónico débil, exclusión de aniones y HILIC
- Selectividad complementaria a columnas de fase reversa C18
- Columna principal eficaz para una gran variedad de analitos básicos; también es una columna ideal para el desarrollo de métodos secundarios
- Versátiles en aplicaciones que requieren diferentes selectividades
- Formas de pico simétricas y una excelente eficacia
- Estables con un pH de entre 2,5 y 7,5
- Disponible en tamaños de partículas de 3 y 5 μm con un diámetro medio de poro de 120 Å
Especificaciones
120 Å | |
50°C | |
Cadena de alquilos hidrófobos con un extremo de carboxilo | |
Modo mixto | |
Fase reversa, intercambio iónico, exclusión iónica, HILIC |
300 m²/g | |
L85 | |
Acclaim | |
Patentado | |
Responsibly packaged |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.