Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Acclaim™ con fenil-1
Se usan para el análisis de alta resolución de analitos aromáticos, incluidos los glucocorticoesteroides, los estrógenos, las vitaminas liposolubles y los fosfolípidos.
246.27€ - 884.36€
Especificaciones
pH | De 2 a 8 |
---|---|
Tamaño de poro | 120 Å |
Área de la superficie | 300 m²/g |
Temperatura | 60 °C |
Tipo USP | L11 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11381963
|
Thermo Scientific™
071969 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
875.77€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11391963
|
Thermo Scientific™
071970 |
150 mm | 3 mm | 3 μm |
875.77€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11301973
|
Thermo Scientific™
071971 |
150 mm | 2,1 mm | 3 μm |
875.77€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11382063
|
Thermo Scientific™
074693 |
100 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
13473809
|
Thermo Scientific™
079697 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
884.36€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11331973
|
Thermo Scientific™
071974 |
10 mm | 3 mm | 3 μm |
246.27€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11321973
|
Thermo Scientific™
071973 |
10 mm | 4,6 mm | 3 μm |
258.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Elija las columnas Thermo Scientific™ Acclaim™ LC de fase reversa fenil-1 para conseguir una selectividad exclusiva de compuestos aromáticos y un rendimiento cromatográfico superior. La fase unida especialmente diseñada muestra una mayor interacción π-π que otras fases de fenilo y ofrece una mejor selectividad aromática y una mayor retención hidrófoba. Estas columnas son idóneas para el análisis de analitos aromáticos, incluidos los glucocorticoesteroides, los estrógenos, las vitaminas liposolubles y los fosfolípidos.
Alta selectividad aromática para la separación de compuestos aromáticos- Alta retención hidrófoba
- Compatibilidad con fase móvil muy acuosa
- Alta eficiencia y embalaje resistente
- Sangrado extremadamente bajo, totalmente compatible con MS
- Estables con un pH de entre 2 y 8
- Disponible en tamaños de partícula de 3 y 5 μm y diámetros de 4,6, 3,0 y 2,1 mm, con un diámetro de poro medio de 120 Å
Alcance los altos niveles establecidos por los modernos métodos de HPLC y LC/MS con la familia Acclaim de columnas de fase reversa. Estas columnas de sílice ultrapura con tecnologías avanzadas de unión de columnas y desactivación terminal proporcionan una selectividad complementaria, una elevada eficacia y una resolución extremadamente alta para una gran variedad de aplicaciones.
- Para adaptarse a las necesidades concretas de sus aplicaciones, dispone de un amplio espectro de fases estacionarias, como las fases C8 y C18 convencionales, las fases polares integradas y las fases especializadas con poros grandes
- Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para separaciones cromatográficas de la industria farmacéutica, biofarmacéutica, medioambiental, alimentaria y de otros tipos
Especificaciones
De 2 a 8 | |
300 m²/g | |
L11 | |
13 % | |
Sí |
120 Å | |
60 °C | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.