Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Acclaim™ Polar Advantage II
Resolver compuestos polares y no polares en una sola secuencia. Estas columnas tienen una alta estabilidad de pH (pH 1,5–10) en la separación de especies básicas, neutras y ácidas.
179.43€ - 1037.23€
Especificaciones
Tamaño de poro | 120 Å |
---|---|
Área de la superficie | 300 m²/g |
Temperatura | 60°C |
Tipo USP | L60 |
Fase estacionaria | Polar integrado |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11391813
|
Thermo Scientific™
063197 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
771.31€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11301823
|
Thermo Scientific™
063199 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
849.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12719815
|
Thermo Scientific™
078001 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm |
728.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12606547
|
Thermo Scientific™
077999 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm |
476.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12709815
|
Thermo Scientific™
077998 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm |
728.14€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12799805
|
Thermo Scientific™
077997 |
3 μm | 2,1 mm | 250 mm |
892.53€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11352073
|
Thermo Scientific™
074814 |
2,2 μm | 2,1 mm | 250 mm |
1037.23€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11391953
|
Thermo Scientific™
071607 |
2,2 μm | 3 mm | 100 mm |
880.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11351953
|
Thermo Scientific™
071402 |
2,2 μm | 2,1 mm | 30 mm |
680.36€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11341953
|
Thermo Scientific™
071401 |
2,2 μm | 2,1 mm | 150 mm |
878.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11341913
|
Thermo Scientific™
068990 |
2,2 μm | 2,1 mm | 100 mm |
817.33€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11331913
|
Thermo Scientific™
068989 |
2,2 μm | 2,1 mm | 50 mm |
707.31€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11391973
|
Thermo Scientific™
071985 |
5 μm | 3 mm | 10 mm |
218.54€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11341923
|
Thermo Scientific™
069699 |
5 μm | 4,6 mm | 10 mm |
179.43€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11371733
|
Thermo Scientific™
069692 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
216.48€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11361933
|
Thermo Scientific™
070080 |
3 μm | 3 mm | 250 mm |
1000.19€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11301913
|
Thermo Scientific™
068973 |
3 μm | 3 mm | 50 mm |
577.66€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11321893
|
Thermo Scientific™
066277 |
3 μm | 3 mm | 75 mm |
634.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11311893
|
Thermo Scientific™
066276 |
3 μm | 3 mm | 33 mm |
517.46€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11391863
|
Thermo Scientific™
063705 |
3 μm | 3 mm | 150 mm |
764.03€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11381813
|
Thermo Scientific™
063191 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
764.03€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11371813
|
Thermo Scientific™
063189 |
3 μm | 4,6 mm | 50 mm |
503.57€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11361813
|
Thermo Scientific™
063187 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm |
771.31€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12646547
|
Thermo Scientific™
078000 |
3 μm | 3 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11301963
|
Thermo Scientific™
071608 |
2,2 μm | 3 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Description
Resuelva compuestos polares y no polares en un solo ciclo con las columnas de fase reversa Thermo Scientific™ Acclaim™ PolarAdvantage II (PA2). Estas columnas basadas en sílice de alta eficacia tienen una fase fija polar que funciona en una gama más amplia de condiciones cromatográficas que las posibles con las fases estacionarias reversas convencionales. Su química única proporciona una estabilidad hidrolítica mejorada desde el pH 1,5 hasta el 10 con fases móviles acuosas al 100 %. La columna muestra una selectividad que es complementaria a las columnas C18 convencionales y excelentes formas de pico para compuestos básicos y ácidos.
Selectividad complementaria y mayor estabilidad hidrolítica- Compatible con fases móviles acuosas al 100 %
- Alta capacidad de fase reversa
- Excepcional estabilidad hidrolítica (pH de 1,5 a 10)
- Sangrado extremadamente bajo, totalmente compatible con espectrometría de masas (MS)
- Disponible en tamaños de partícula de 2,2, 3 y 5 µm y diámetros de 4,6, 3,0 y 2,1 mm, con un diámetro de poro medio de 120 ÅÅ
- También disponibles en formato RSLC de 2,2 µm para realizar separaciones rápidas y fiables
Alcance los altos niveles establecidos por los modernos métodos de HPLC y LC/MS con la familia Acclaim de columnas de fase reversa. Estas columnas de sílice ultrapura con tecnologías avanzadas de unión de columnas y desactivación terminal proporcionan una selectividad complementaria, una elevada eficacia y una resolución extremadamente alta para una gran variedad de aplicaciones.
- Para adaptarse a las necesidades concretas de sus aplicaciones, dispone de un amplio espectro de fases estacionarias, como las fases C8 y C18 convencionales, las fases polares integradas y las fases especializadas con poros grandes
- Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para separaciones cromatográficas de la industria farmacéutica, biofarmacéutica, medioambiental, alimentaria y de otros tipos
Spécification
120 Å | |
60°C | |
Polar integrado | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
300 m²/g | |
L60 | |
Sílice esférica, ultrapura totalmente porosa | |
Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.