Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Acclaim™ Polar Advantage
Se utiliza para la separación de fase reversa de compuestos básicos o farmacéuticos mediante fases móviles altamente acuosas.
Marca: Thermo Scientific™ 072623
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Resuelva una amplia variedad de analitos polares y no polares con las columnas Thermo Scientific™ Acclaim™ PolarAdvantage (PA). Estas columnas de fase reversa integradas en sulfonamida proporcionan una selectividad única y una excelente forma de pico para analitos ácidos, básicos y neutros. Además, poseen una superficie suavemente hidrófila, que se mantiene en contacto con fases móviles solo acuosas, lo que hace desaparecer los problemas de deshumedecimiento comunes de las columnas de fase reversa convencionales C18. Utilice columnas Acclaim PA para separaciones eficaces de ácido nucleico y compuestos farmacéuticos o bases mediante fases móviles altamente acuosas.
Selectividad única para la separación de analitos polares y no polares- Baja actividad de silanol para lograr una excelente forma de pico con compuestos básicos
- Alta selectividad para moléculas hidrófobas aromáticas
- Compatibles con fases móviles acuosas al 100 %
- Sangrado extremadamente bajo, totalmente compatible con MS
- Estables con un pH de entre 2 y 8
- Disponible en tamaños de partícula de 2,2, 3 y 5 μm y diámetros de 4,6, 3,0 y 2,1 mm, con un diámetro de poro medio de 120 ÅÅ
- También disponibles en formato RSLC de 2,2 µm para realizar separaciones rápidas y fiables
Alcance los altos niveles establecidos por los modernos métodos de HPLC y LC/MS con la familia Acclaim de columnas de fase reversa. Estas columnas de sílice con tecnologías avanzadas de unión de columnas y desactivación terminal proporcionan una selectividad complementaria, una elevada eficacia y una resolución extremadamente alta para una gran variedad de aplicaciones.
- Para adaptarse a las necesidades concretas de sus aplicaciones, dispone de un amplio espectro de fases estacionarias, como las fases C8 y C18 convencionales, las fases polares integradas y las fases especializadas con poros grandes
- Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para separaciones cromatográficas de la industria farmacéutica, biofarmacéutica, medioambiental, alimentaria y de otros tipos
Especificaciones
Columna de análisis | |
LC/MS y RSLC | |
11600 psi (800 bar) | |
De 2 a 8 | |
300 m²/g | |
L60 | |
Acclaim | |
17 % | |
Sí |
2,1 mm | |
100 mm | |
2,2 μm | |
120 Å | |
60°C | |
Polar integrado | |
Sílice esférica, ultrapura totalmente porosa | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.