Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños Acclaim™ SEC-300
Separe los polímeros y oligómeros solubles en agua con la familia de columnas de cromatografía de exclusión por tamaños, alto rendimiento y a base de resina Acclaim.
Marca: Thermo Scientific™ 079726
Descripción
Separe los polímeros y oligómeros solubles en agua con las columnas para cromatografía HPLC de exclusión por tamaños Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-300. Estas columnas de cromatografía de exclusión por tamaños, alto rendimiento y a base de resina, abarcan el siguiente rango de peso molecular: 5 μm, 300 Å. La combinación de una resina hidrófila multiporo de mono dispersión y un tamaño de partículas pequeño proporciona una alta resolución y una buena linealidad de la curva de calibración sin puntos de inflexión para análisis exactos y fiables de una gran variedad de polímeros solubles en agua.
La columna Acclaim SEC-300 está calibrada de 100 hasta 50 000 daltons y ofrece una buena resolución para polímeros u oligómeros de menor peso molecular.Análisis de alto rendimiento de polímeros solubles en agua
- Análisis de alta resolución con menor consumo de disolvente disponible en dimensiones 4,6 x 300 mm
- La unión de superficie estable conduce a un drenaje bajo de la columna y mejora la compatibilidad con UV, RI, MS, ELSD y los detectores de aerosol cargados Thermo Scientific Dionex™ Corona™
Especificaciones
Columna de análisis | |
1 mL/min | |
700 psi (50 bar) | |
5 μm | |
300 Å | |
N/D | |
Acclaim | |
Exclusión por tamaño | |
Exclusión por tamaño |
7,8 mm | |
150 mm | |
Esférica | |
De 2 a 12 | |
60 °C | |
Patentado | |
Polímero esférico, completamente poroso | |
Sí | |
Bio-LC |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.