Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de surfactante Acclaim™
Se utilizan para una separación excepcional de surfactantes aniónicos, no iónicos y catiónicos con detectores ELSD e RI.
Marca: Thermo Scientific™ 063203
Descripción
Consiga una excelente separación de todas las clases de surfactantes con las columnas LC surfactantes Thermo Scientific™ Acclaim™. Estas columnas de sílice de alta eficacia proporcionan una resolución y un rendimiento excelentes para separaciones por HPLC utilizando UV-Vis, detección de dispersión de luz evaporativa (ELSD) o detección de índice de refracción (RI). La novedosa química de la superficie crea una polaridad exclusiva que ofrece una resolución mejorada de manera significativa para oligómeros individuales de surfactantes etoxilados en comparación con las columnas C18 convencionales.
Rendimiento sin precedentes para la separación de una amplia gama de surfactantes
- Selectividad ideal para la separación de surfactantes aniónicos, no iónicos, catiónicos y anfóteros
- Resistentes al colapso de fase en condiciones de fase móvil altamente acuosas
- Conservación de compuestos altamente hidrófilos, como los hidrotropos
- Excelentes formas de pico, especialmente para surfactantes catiónicos
- Separaciones robustas en una gran variedad de condiciones
- Disponible en tamaños de partícula de 3,0 y 5,0 μm y diámetros de 2,1, 3,0 y 4,6 mm de diámetro, con 150 y 250 mm de longitud
- Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
- Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
- Formas de pico excelentes
- Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas
Especificaciones
Columna de análisis | |
De 0,8 a 2,0 mL/min | |
250 mm | |
< 10,0 ppm de metal total, < 3,0 ppm de metal individual | |
5 μm | |
Desde 2,5 hasta 7,5 | |
De 0,9 a 1 mL/g | |
60 °C | |
Acclaim | |
12 % | |
Sí | |
Columna de análisis |
4,6 mm | |
ELSD, SCD, detector UV-Vis | |
5500 psi (380 bar) | |
Esférica | |
<1,3 | |
120 Å | |
300 m²/g | |
Patentado | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Especial/aplicación específica | |
Separación iónica |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.