Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Acclaim™ Surfactant Plus
Código de producto. 12779825 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 12779825
Marca: Thermo Scientific™ 078954
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para la separación simultánea de surfactantes aniónicos, no iónicos, catiónicos y anfotéricos con detección de CAD y LC-MS.
Las columnas ideales para el análisis de surfactantes mediante detección de alta sensibilidad son las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant Plus. Esta nueva generación de columnas de sílice de gran eficacia tiene un sangrado excepcionalmente bajo para usarse con detectores de aerosol cargado (CAD) y espectrómetros de masas (MS). Las columnas proporcionan una selectividad similar a la de las columnas Acclaim Surfactant para la separación sensible de una amplia variedad de surfactantes. La composición química avanzada de la superficie proporciona mecanismos de retención de fase reversa y de intercambio aniónico, al tiempo que mejora significativamente la resolución de surfactantes.
Características del producto:
Mejora del rendimiento, la versatilidad y el procesamiento para análisis de surfactantes
  • Selectividad ideal para la separación simultánea de surfactantes aniónicos, no iónicos, catiónicos y anfóteros
  • Resistentes al colapso de fase en condiciones de fase móvil altamente acuosas
  • Excelente resolución entre compuestos fuertemente hidrófilos, como los isómeros de sulfonato de xileno
  • Compatible con detectores de dispersión de luz evaporativa (ELSD), detectores de conductividad con supresión (SCD) y detectores de UV-Vis (UV)
  • Separaciones robustas en una gran variedad de condiciones
  • Hardware Thermo Scientific™ PEEK™ no metálico disponible para una mejor compatibilidad con los sistemas de cromatografía de intercambio iónico Thermo Scientific™ Dionex™
  • Disponible en tamaños de partícula de 3,0 y 5,0 μm y diámetros de 2,1, 3,0, 4,0 (cuerpo de PEEK) y 4,6 mm, con 100, 150 y 250 mm de longitud
Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim
Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.
  • Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
  • Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
  • Formas de pico excelentes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Caudal De 0,15 a 0,45 mL/min
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 6000 psi (415 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH Desde 2,5 hasta 7,5
Tamaño de poro 120 Å
Cantidad Unitary
Área de la superficie 300 m²/g
Temperatura 50°C
Fase estacionaria Patentado
Línea de productos Acclaim
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Tipo de columna Especial/aplicación específica
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna de análisis
Características ecológicas Responsibly packaged
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.