Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de LC Acclaim™ Trinity Q1
Código de producto. 15591551 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
100 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
3 µm
5 μm
missing translation for 'unitSize'
cada uno
paquete de 2
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15591551
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 079715
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Se utiliza para separar los herbicidas diquat y paraquat.
Separe simultáneamente los herbicidas diquat y paraquat con las columnas para LC Thermo ScientificTM AcclaimTM Trinity Q1. Estas columnas de tres modos (WCX, WAX, RP) ofrecen una análisis de trazas con una elevada resolución y un alto rendimiento inigualables mediante métodos de LC-MS/MS y LC-UV. La fase estacionaria, creada con la tecnología de híbrido de nanopolímero y sílice (NSH), proporciona varios mecanismos de retención, como la fase reversa, el intercambio de aniones y el intercambio de cationes, para una flexibilidad máxima en el desarrollo de métodos. Optimice fácilmente la selectividad para acelerar las separaciones cromatográficas y mejorar la productividad.
Rendimiento superior para análisis de diquat y paraquat
  • Separación espacial distintiva de las regiones de intercambio aniónico y catiónico para conseguir un rendimiento cromatográfico inigualable
  • Selectividad ajustable mediante la concentración del tampón en la fase móvil, el nivel de pH y el contenido de disolvente
  • Rápida separación de analitos hidrófilos iónicos e ionizables sin reactivo de emparejamiento de iones
  • Selectividad ideal para la separación simultánea de analitos básicos, neutros y ácidos
  • Compatibilidad con detección mediante espectrometría de masas, lo que mejora de forma significativa la sensibilidad y proporciona conformación al mismo tiempo
  • Disponible en tamaño de partículas de 3,0 μm y diámetros de 2,1 y 3,0 mm, con 50 mm de longitud
Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim
Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.
  • Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
  • Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
  • Formas de pico excelentes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Tamaño de partículas 3 µm
Cantidad Unitary
Temperatura 40 °C
Línea de productos Acclaim
Características ecológicas Responsibly packaged
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.