Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de LC Acclaim™ Trinity Q1
Código de producto. 16012415 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
100 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
3 µm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 16012415
Marca: Thermo Scientific™ 083244
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para separar los herbicidas diquat y paraquat.
Separe simultáneamente los herbicidas diquat y paraquat con las columnas para LC Thermo ScientificTM AcclaimTM Trinity Q1. Estas columnas de tres modos (WCX, WAX, RP) ofrecen una análisis de trazas con una elevada resolución y un alto rendimiento inigualables mediante métodos de LC-MS/MS y LC-UV. La fase estacionaria, creada con la tecnología de híbrido de nanopolímero y sílice (NSH), proporciona varios mecanismos de retención, como la fase reversa, el intercambio de aniones y el intercambio de cationes, para una flexibilidad máxima en el desarrollo de métodos. Optimice fácilmente la selectividad para acelerar las separaciones cromatográficas y mejorar la productividad.
Rendimiento superior para análisis de diquat y paraquat
  • Separación espacial distintiva de las regiones de intercambio aniónico y catiónico para conseguir un rendimiento cromatográfico inigualable
  • Selectividad ajustable mediante la concentración del tampón en la fase móvil, el nivel de pH y el contenido de disolvente
  • Rápida separación de analitos hidrófilos iónicos e ionizables sin reactivo de emparejamiento de iones
  • Selectividad ideal para la separación simultánea de analitos básicos, neutros y ácidos
  • Compatibilidad con detección mediante espectrometría de masas, lo que mejora de forma significativa la sensibilidad y proporciona conformación al mismo tiempo
  • Disponible en tamaño de partículas de 3,0 μm y diámetros de 2,1 y 3,0 mm, con 50 mm de longitud
Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim
Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.
  • Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
  • Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
  • Formas de pico excelentes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad Pack of 2
pH Desde 2,5 hasta 7,5
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Tamaño de poro 300 Å
Área de la superficie 100 m2/g
Presión máxima 6000 psi
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Diámetro interior (métrico) 2,1 mm
Temperatura máxima (métrico) 40°C
Formato de columna Cartucho protector, pack de 2
Tipo de columna Especial/aplicación específica
Con desactivación terminal Sí
Línea de productos Acclaim
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.