Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de LC Acclaim™ Trinity Q1
Se utiliza para separar los herbicidas diquat y paraquat.
216.48€ - 864.80€
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15591551
|
Thermo Scientific™
079715 |
864.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15501561
|
Thermo Scientific™
079717 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm |
864.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13417376
|
Thermo Scientific™
079719 |
5 μm | 3 mm | 10 mm |
216.48€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16359396
|
Thermo Scientific™
083241 |
3 μm | 3 mm | 50 mm |
764.03€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16012415
|
Thermo Scientific™
083244 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
216.48€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Separe simultáneamente los herbicidas diquat y paraquat con las columnas para LC Thermo ScientificTM AcclaimTM Trinity Q1. Estas columnas de tres modos (WCX, WAX, RP) ofrecen una análisis de trazas con una elevada resolución y un alto rendimiento inigualables mediante métodos de LC-MS/MS y LC-UV. La fase estacionaria, creada con la tecnología de híbrido de nanopolímero y sílice (NSH), proporciona varios mecanismos de retención, como la fase reversa, el intercambio aniónico y el intercambio catiónico, para una flexibilidad máxima en el desarrollo de métodos. Optimice fácilmente la selectividad para acelerar las separaciones cromatográficas y mejorar la productividad.
Rendimiento superior para análisis de diquat y paraquat- Separación espacial distintiva de las regiones de intercambio aniónico y catiónico para conseguir un rendimiento cromatográfico inigualable
- Selectividad ajustable mediante la concentración del tampón en la fase móvil, el nivel de pH y el contenido de disolvente
- Rápida separación de analitos hidrófilos iónicos e ionizables sin reactivo de emparejamiento de iones
- Selectividad ideal para la separación simultánea de analitos básicos, neutros y ácidos
- Compatibilidad con detección mediante espectrometría de masas, lo que mejora de forma significativa la sensibilidad y proporciona conformación al mismo tiempo
- Disponible en tamaño de partículas de 3,0 μm y diámetros de 2,1 y 3,0 mm, con 50 mm de longitud
Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.
- Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
- Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
- Formas de pico excelentes
- Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.