Learn More
Brand™ Pipeteador accu-jet™ pro
Código de producto. p-8000115 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Color:
Azul Royal
Azul oscuro
Magenta
Verde
Tipo de tapón:
Europa (continental)
N/A: Cargador no incluido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10081422
Marca: Brand™ 26303
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Permite el pipeteo sin fatiga incluso en operaciones prolongadas, con aproximadamente ocho horas de pipeteo continuo sin tener que recargar. El pipeteador BRAND™ accu-jet™ pro está diseñado para permitir un modo de administración y selección de velocidad con una sola mano. Un filtro de membrana hidrófoba de 0.2 μm y una válvula de control integrada protegen contra la penetración de líquidos.
  • Modo de entrega y selección con una sola mano
  • El diseño ergonómico está perfectamente equilibrado, pesando solo 190 g para pipetear sin fatiga incluso en operaciones prolongadas.
  • Limitador de velocidad del motor ajustable: un ajuste de velocidad más lento permite un control del llenado incluso más sensible y tasas de dispensación para pipetas de menor volumen.–
  • Un LED parpadeante indica 2 horas por adelantado cuando la batería necesita carga. Aproximadamente ocho horas de pipeteo continuo (con una pipeta de 10 ml) sin necesidad de recarga.
  • Salida directa de vapores de líquidos que protege contra la corrosión para garantizar una larga vida útil del instrumento.
  • Un filtro de membrana hidrófoba de 0,2 μm y una válvula de control integrada protegen contra la penetración de líquidos. La combinación perfecta para pipetas de vidrio y plástico de 0,1 a 200 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Batería, tipo Hidruro metálico de níquel
Color Azul Royal
Tamaño de poro 0,2 μm
Tipo Controlador de pipeta
Tipo de filtro Membrana hidrófoba
Incluye Batería de hidruro de níquel-metal, 2 cubiertas del compartimento de la batería, soporte de pared, adaptador de CA (100-240V; 50/60Hz) y 2 filtros de membrana de repuesto de 0,2 µm, estériles. 26304 sin cargador
Tipo de tapón Europa (continental)
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 190 g
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz