Learn More
BRAND™ Accesorios de controlador de pipeta accu-jet™ pro
Eleva el control de pipetas al siguiente nivel. Entre los accesorios disponibles para el pipeteador BrandTech™ accu-jet™ pro se incluyen filtros de membrana de repuesto estériles y no estériles, adaptador de silicona con válvula antirretorno de PTFE, batería NiMH, recargador de 240 V y 60 Hz, y soporte para pared.
Marca: BRAND™ 26530
6.89 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Entre los accesorios disponibles para el controlador de pipetas BrandTech™ Accu-jet™ pro se incluyen:- Filtros de membrana de repuesto estériles de 0,2 μm
- Filtros de membrana de repuesto no estériles de 0,2 μm
- Adaptador de silicona con válvula antirretorno de PTFE
- Recargador, 240 V, 60 Hz
- Batería NiMH para uso sin cables.
- El soporte de pared ahorra espacio.
Especificaciones
accu-jet S | |
Estéril | |
PTFE | |
Each |
0,2 μm | |
Filtro de membrana estéril de 0, 2 μm. | |
Pipeteador accu-jet™ pro |