Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Pipette Controllers accu-jet™ S including Charger
Tienda Brand Productos
Descripción
El controlador de pipeta accu-jet™ S aporta versatilidad y resistencia a su equipo. Hace que el trabajo de laboratorio sea simple, fácil y eficaz, tanto si trabaja con cultivos celulares, en control de calidad o en un laboratorio farmacéutico.
El pipeteo preciso de volúmenes grandes y pequeños es fácil gracias al control con una sola mano de la velocidad de pipeteo para una aspiración rápida y potente, un ajuste preciso del menisco o una dispensación precisa de pequeños volúmenes. Gracias al control preciso, siempre conseguirá el volumen requerido cuando trabaje con pipetas graduadas o de perilla. Si necesita potencia o precisión adicionales, la velocidad del motor se controla sobre la marcha con una mano, elija entre suministro por gravedad (para pipetas calibradas para «suministrar») o suministro por soplado motorizado (para pipetas calibradas para «contener»).
Las prácticas funciones respaldan el trabajo eficaz con interrupciones mínimas. Por lo general, puede trabajar durante 8 horas de pipeteo continuo sin recargar* [*aspiración y administración continuas con una pipeta de 10 ml], y el accu-jet™ S se puede usar mientras se carga. Incluso durante las pausas breves, el accu-jet™ S ahorra tiempo. Con la posición de reposo integrada, puede colocar el instrumento sobre la mesa de trabajo boca arriba con una pipeta insertada. El instrumento permanece listo para su uso y accesible para que pueda continuar su trabajo a su conveniencia.
El uso eficaz de los recursos es de lo que se trata el accu-jet™ S. Se ha diseñado para hacer que las tareas de servicio de rutina, como el reemplazo del filtro de membrana, el cambio del adaptador o el reemplazo de la batería, sean simples y fáciles para usted. Esto y su diseño resistente lo convierten en la elección perfecta para un servicio fiable y prolongado. El sistema de válvulas garantiza que no queden vapores dentro del instrumento, evitando así la corrosión. El filtro de membrana y la válvula de extracción evitan que el líquido entre accidentalmente en el instrumento. El embalaje y la producción utilizan soluciones sostenibles. El embalaje contiene más del 90 % de material reciclado, y la fabricación se basa en fuentes renovables.
Obtenga más información sobre la versatilidad y resistencia del accu-jet™ S y cómo hace que su trabajo en el laboratorio sea simple, fácil y eficaz.
Datos técnicos:
- Para pipetas de vidrio y plástico de 0,1 a 200 ml
- Mango ergonómico y diseño perfectamente equilibrado
- Llena una pipeta de 25 ml a la velocidad máxima del motor en solo 3 segundos
- Batería con tecnología de carga inteligente e indicador de carga de dos colores
- Cuatro colores atractivos
- Parcialmente esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar) según la norma DIN EN 285
Especificaciones
Especificaciones
| Batería, tipo | 2 NiMH/AAA |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Antracita |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Pipette |
| Tipo de agarre | Soft Push Button |
| Material | PC/PBT |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Controlador de pipeta |
| Mostrar más |