Descripción
Dispensador de agua ultrapura independiente
- El dispensador remoto tiene incorporado un sensor de resistividad de alta precisión con una constante de celda de 0,01 cm-1 para medir la calidad del agua ultrapura justo antes del punto de dispensación
- Dispensación y calibración volumétrica
- El mango rota 360° y puede sacarse del soporte para facilitar una dispensación instantánea con la máxima flexibilidad
Panel de control multifuncional
- Dispensación y calibración volumétrica
- Alarmas e información de mantenimiento en gran pantalla LCD en color
- Supervisión en tiempo real del estado del sistema: Calidad/resistividad del agua producida y vida útil restante del cartucho/de la lámpara UV
AccuQuatro U Pack
- Cartucho de ultrapurificación de gran capacidad patentado
- Volumen de agua muerta mínimo
- Producción de agua ultrapura libre de iones y materia orgánica
- Opciones de cartuchos de ultrapurificación para tipos de agua de suministro
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | COT: De 0 a 1 bar |
| Contenido bacteriano | < 0,1 UFC/ml |
| Fuente del agua de suministro | Destilada, DI, RO, EDI |
| Caudal | De 1,0 a 1,5 l/min a 25 °C |
| Resistividad | 18,2 Mohm/cm a 25 °C |
| Tipo | Sistema de purificación de agua ultrapura ACCU100 |
| Modelo | Accu100 |
| Tamaño de partículas | < 1/ml |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 5°C a 45°C |
| Longitud (imperial) | 8,26 in |
| Mostrar más |