Learn More
Invitrogen™ Gránulos de recuento AccuCheck
Gránulos de recuento AccuCheck
Marca: Invitrogen™ PCB100
424.65 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Los gránulos de recuento AccuCheck son un método eficaz de una sola plataforma para recuentos celulares absolutos que combina las ventajas del inmunofenotipaje directo mediante citometría de flujo con el uso de dos gránulos fluorescentes distintos (gránulos A y B). Estas dos fluoroesferas se utiliza como doble estándar interno para calcular el volumen de sangre. En una técnica de lisis sin lavado, se añade un volumen conocido de los gránulos de recuento AccuCheck al mismo volumen conocido de sangre teñida. Los gránulos se cuentan junto con las células. Dado que se conoce la concentración de gránulos, el número de células por microlitro (el recuento absoluto) se obtiene relacionando el número de células contadas con el número total de eventos de los gránulos fluorescentes. A continuación, se multiplica el número de células por la cantidad total de fluoroesferas por unidad de volumen. Como el sistema de gránulos de recuento AccuCheck contiene dos fluoroesferas diferentes en una proporción conocida, primero podemos garantizar la exactitud del ensayo verificando la proporción de ambos tipos de gránulos.Especificaciones
Contiene 1 frasco de gránulos de recuento absoluto AccuCheck (10 ml). Almacenar en refrigerador (2–8 °C). |
|
Fluorescente | |
Gránulo de recuento celular | |
6,36 μm, 6,4 μm | |
Gránulo A: 488/575-585 nm, gránulo B: 635/660-680 nm |
Solución | |
100 | |
Hielo húmedo | |
488 y 633/635 | |
Citómetro de flujo |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.