Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Accucore™ C8
Utilice estas columnas, con núcleo sólido especialmente diseñado, para una amplia gama de analitos no polares en varias aplicaciones.
507.44€ - 970.75€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 2,6 μm |
---|---|
pH | De 2 a 9 |
Tamaño de poro | 80 Å |
Área de la superficie | 130 m²/g |
Temperatura | 70 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12566279
|
Thermo Scientific™
17226-032130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 30 mm |
589.07€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12576279
|
Thermo Scientific™
17226-033030 |
2,6 μm | 3 mm | 30 mm |
589.07€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12576289
|
Thermo Scientific™
17226-154630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 150 mm |
970.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12566289
|
Thermo Scientific™
17226-153030 |
2,6 μm | 3 mm | 150 mm |
970.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12556289
|
Thermo Scientific™
17226-152130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 150 mm |
961.93€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12546289
|
Thermo Scientific™
17226-104630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 100 mm |
842.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12536289
|
Thermo Scientific™
17226-103030 |
2,6 μm | 3 mm | 100 mm |
842.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12526289
|
Thermo Scientific™
17226-102130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 100 mm |
842.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12596279
|
Thermo Scientific™
17226-052130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 50 mm |
718.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12506299
|
Thermo Scientific™
17226-014005 |
2,6 μm | 4,6 mm | 10 mm |
547.20€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12596289
|
Thermo Scientific™
17226-013005 |
2,6 μm | 3 mm | 10 mm |
507.44€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12586289
|
Thermo Scientific™
17226-012105 |
2,6 μm | 2,1 mm | 10 mm |
507.44€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12516289
|
Thermo Scientific™
17226-054630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12506289
|
Thermo Scientific™
17226-053030 |
2,6 μm | 3 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descrizione
Mejore la velocidad y resolución de separación al mismo tiempo que mantiene contrapresiones bajas utilizando columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ C8. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 2,6 µm garantizan una gran eficacia y proporcionan compatibilidad para plataformas de HPLC y UHPLC. La fase unida C8 de elevada cobertura ofrece una retención óptima de analitos con hidrofobicidad moderada. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
Menor retención hidrófoba- Se recomienda para analitos moderadamente hidrófobos o cuando una fase menos hidrófoba proporcione una retención óptima
- Las partículas de tecnología de núcleo mejorado de 2,6 μm permiten su funcionamiento a altas velocidades de caudal sin generar contrapresiones excesivas.
- Las partículas de núcleo sólido de 2,6 μm y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación.
- La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
- Partículas de núcleo sólido de 2,6 μm para una menor contrapresión en comparación con las partículas para UHPLC de menos de 2 μm
- Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
- Tecnología de unión avanzada
- Proceso de relleno automatizado
Specifica
2,6 μm | |
80 Å | |
70 °C | |
C8 | |
5 % | |
Fase inversa |
De 2 a 9 | |
130 m²/g | |
L7 | |
Accucore | |
Fase inversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.