Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Accucore™ XL C8
Mejore la productividad de los laboratorios con las columnas Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8.
Marca:  Thermo Scientific™ 74204-053030
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12810763
  • 739.05€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Optimice los métodos convencionales de HPLC con las columnas Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 4 µm garantizan una gran eficacia dentro de los límites de presión para HPLC estándares. La fase unida C8 de elevada cobertura ofrece una retención óptima de analitos con hidrofobicidad moderada. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
Menor retención hidrófoba
  • Se recomienda para analitos moderadamente hidrófobos o cuando una fase menos hidrófoba proporcione una retención óptima
Separaciones de gran eficacia para una mejor resolución y sensibilidad
  • Las partículas de 4 µm con tecnología de núcleo mejorada y la estrecha distribución de tamaño de partículas reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación en métodos de HPLC convencionales.
  • La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
Mismo sistema, mismo método, mejores resultados
  • Gracias al diseño de las partículas de 4 µm de núcleo sólido, no se precisan cambios en el método ni en el sistema.
Reproducibilidad y resistencia excelentes
  • Tecnología de unión avanzada
  • Proceso de relleno automatizado
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
HPLC
8700 psi (600 bar)
De 2 a 9
130 m²/g
L7
Accucore
4%
3 mm
50 mm
4 μm
80 Å
60°C
C8
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Fase reversa
Fase reversa
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.