Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Accucore™ PREP XL C8
Logre la purificación de analitos moderadamente hidrófobos en esta columna de núcleo sólido.
421.79€ - 9669.86€
Especificaciones
Presión máxima | 4300 psi (295 bar) |
---|---|
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | De 2 a 9 |
Tamaño de poro | 80Å |
Área de la superficie | 90 m²/g |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16328626
|
Thermo Scientific™
74204-018823A |
8 mm | 10 mm |
421.79€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16338626
|
Thermo Scientific™
74204-019023A |
20 mm | 10 mm |
796.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16348626
|
Thermo Scientific™
74204-029023A |
20 mm | 20 mm | N/A | |||||
16358626
|
Thermo Scientific™
74204-059070A |
50 mm | 10 mm |
2463.32€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16368626
|
Thermo Scientific™
74204-059270A |
50 mm | 20 mm |
5241.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16378626
|
Thermo Scientific™
74204-109070A |
100 mm | 10 mm |
3058.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16388626
|
Thermo Scientific™
74204-109270A |
100 mm | 20 mm |
7128.49€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16398626
|
Thermo Scientific™
74204-159070A |
150 mm | 10 mm |
3481.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16308636
|
Thermo Scientific™
74204-159270A |
150 mm | 20 mm |
9669.86€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Mejore los métodos de HPLC convencionales para sus necesidades de ampliación de purificación mediante el uso de columnas para HPLC preparativas Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 4 μm garantizan una gran eficacia dentro de los límites de presión para HPLC estándar. Nuestra fase unida C8 de elevada cobertura ofrece una retención óptima de analitos con hidrofobicidad moderada. Estas columnas están disponibles en una amplia variedad de dimensiones y una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Menor retención hidrófoba
- Se recomienda para analitos moderadamente hidrófobos o cuando una fase menos hidrófoba proporcione una retención óptima.
- Selectividad C8 (USP L7).
Separaciones de gran eficacia para una mejor resolución y sensibilidad
- Las partículas de 4 µm con tecnología de núcleo mejorada y la estrecha distribución de tamaño de partículas reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación en métodos de HPLC convencionales.
- La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
- Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
- Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
- Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
- Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatibles con SFC.
Componentes XtendedLife
- Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
- Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos de cliente
- Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
- Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
- Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.
Especificaciones
4300 psi (295 bar) | |
De 2 a 9 | |
90 m²/g | |
L7 | |
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
5 μm | |
80Å | |
60 °C | |
C8 | |
4 % | |
Sí |