Learn More
Fisherbrand™ Cartucho AccuDuo
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipo:
P Pack
Paquete H
Paquete U con filtro de cápsula PES de 0,2μm
U Pack
U Pack (COT bajo)
Para utilizar con (equipo):
Accu20
Accu20, Accu500
Accu500
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
- Incluye dos juegos de cartuchos de purificación de doble columna
- Los cartuchos funcionan secuencialmente para garantizar la eliminación completa de iones y sustancias orgánicas en el agua
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Accu500 |
| Tipo | Paquete H |
| Para utilizar con (aplicación) | Agua ultrapura para aplicaciones críticas en laboratorio |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction