Learn More
Fisherbrand™ Medidores de pH de sobremesa accumet™ AB150
Ofrecen un funcionamiento sencillo e intuitivo y mediciones de alta exactitud en un medidor compacto y asequible. Los medidores de sobremesa de pH Fisherbrand accumet AB150 tienen una gran pantalla retroiluminada que ofrece gran visibilidad en entornos de laboratorio. El medidor de pH accumet AB150 es la opción elegida en el sector cuando se requieren fiabilidad y uniformidad en las mediciones.
710.00€ - 1165.00€
Especificaciones
Exactitud (mV) | ±0,2 |
---|---|
Exactitud (pH) | ±0.002 |
Exactitud (temperatura) | ± 0,3 °C |
Detalles de gestión de datos | Manual, con temporizador (seleccionable para cada 3 a 3600 s), impresora o formato CSV |
Salidas | RS-232 (toma fono), mini-USB-B, agitador |
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12880633
|
Fisherbrand™
01X605801 |
Kit BioBasic para pH AB150 | Medidor, electrodo de pH accuTupH compatible con TRIS (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), brazo de electrodo, fuente de alimentación de 110/220 V | Sin certificado de pH trazable al NIST | N/A | ||||||
12870633
|
Fisherbrand™
01X605701 |
Kit para pH AB150 | Medidor, electrodo de pH/ATC compatible con TRIS (13-620-631, brazo de electrodo, cables USB y RS-232, fuente de alimentación de 100/240 V | Sin certificado de pH trazable al NIST | N/A | ||||||
12840633
|
Fisherbrand™
01X605601 |
Solo medidor de pH AB150 | Medidor, brazo de electrodo, cables USB y RS-232, fuente de alimentación de 100/240 V | Sin certificado de pH trazable al NIST | N/A | ||||||
Descripción
Ofrecen un funcionamiento sencillo e intuitivo y mediciones de alta exactitud en un medidor compacto y asequible. Los medidores de sobremesa de pH Fisherbrand accumet AB150 tienen una gran pantalla retroiluminada que ofrece gran visibilidad en entornos de laboratorio. El medidor de pH accumet AB150 es la opción elegida en el sector cuando se requieren fiabilidad y uniformidad en las mediciones.
- Pantalla gráfica con retroiluminación con fecha y hora, indicador de estabilidad y alarmas
- Calibración de pH de uno a seis puntos con 0.001 de resolución de pH
- Reconocimiento automático de tampones con cuatro conjuntos de tampones de pH o la opción de tampón personalizado
- Indicación de desplazamiento y pendiente de pH
- Calibración de mV relativa de un punto
- Calibración de sonda ATC de temperatura de un punto
- Compensación de temperatura automática o manual, mostrada en °C o °F
- Protección con contraseña de los modos de configuración y calibración
- Almacenamiento de 500 conjuntos de datos
- Interfaces RS232 y USB
- Interfaz en varios idiomas: inglés, alemán, chino, francés, italiano y español
- Sonda de agitación opcional (13-620-BSP) con cinco configuraciones de velocidad
Modelos de calibración trazables al NIST (-CERT)
- Ayudan a cumplir las directrices de garantía de calidad ISO, FDA, USDA y EPA
- Incluye precisión de medidor en cinco puntos de pruebas en todo el intervalo de pH
- Incluye precisión de medidor en cinco puntos de pruebas en todo el intervalo de mV correspondiente
- Pruebas realizadas por un laboratorio acreditado; incluye certificado de trazabilidad al NIST
Especificaciones
- Intervalo de pH: de - 2.000 a 20.000 pH
- Resolución de pH: 0.1, 0.01, 0.001 pH
- Exactitud del pH: ± 0.002 pH
- Intervalo de mV: ± 2000.0 mV
- Resolución de mV: 0.1 mV
- Exactitud de mV: ± 0.2 mV o ± 0.05 %, el valor que sea mayor
- Ajuste de desviación de mV: hasta ± 150 mV
- Escala de temperatura: de 0 ° a 100 °C (de 32 ° a 212.0 °F)
- Resolución de temperatura: 0.1 °C (0.1 °F)
- Exactitud de temperatura: ± 0.3 °C (± 0.5 °F)
- Puntos de calibración: de 1 a 6 puntos con reconocimiento automático de tampón (ABR)
- Calibración de temperatura de ATC: desviación en incrementos de 0.1 °C; intervalo de desviación: ± 5 °C (± 9 °F)
- Autocomprobación: sí
- Entradas: BNC, miniteléfono ATC, tierra
- Requisitos de alimentación: de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
Aplicaciones
Académicas, investigación, aseguramiento y control de calidad, agua potable, aguas residuales, alimentos, bebidas, industriales
Incluye:
13-636-AB150A: Medidor de pH accumet AB150, soporte de electrodo, cables USB y RS232, fuente de alimentación universal de 100/240 V.
13-636-AB150: Medidor de pH accumet AB150, electrodo de pH/ATC con cuerpo de epoxi, rellenable y de doble unión compatible con TRIS (13-620-631), soporte de electrodo, cables USB y RS232, fuente de alimentación universal de 100/240 V.
13-636-AB150B: Medidor de pH accumet AB150, electrodo de pH con cuerpo de vidrio, rellenable y de doble unión compatible con TRIS (13-620-183A), sonda de temperatura ATC (13-620-19), soporte de electrodo, cables USB y RS232, fuente de alimentación universal de 100/240 V.
AB150ACERT: Medidor de pH accumet AB150, soporte de electrodo, cables USB y RS232, fuente de alimentación universal de 100/240 V, certificado NIST.
AB150CERT: Medidor de pH accumet AB150, electrodo de pH/ATC con cuerpo de epoxi, rellenable y de doble unión compatible con TRIS (13-620-631), soporte de electrodo, cables USB y RS232, fuente de alimentación universal de 100/240 V, certificado NIST.
AB150BCERT: Medidor de pH accumet AB150, electrodo de pH con cuerpo de vidrio, rellenable y de doble unión compatible con TRIS (13-620-183A), sonda de temperatura ATC (13-620-19), soporte de electrodo, cables USB y RS232, fuente de alimentación universal de 100/240 V, certificado NIST.
Certifications
Modelos selectos disponibles con certificado de trazabilidad al NIST
Garantía
3 años para el medidor
Especificaciones
±0,2 | |
± 0,3 °C | |
RS-232 (toma fono), mini-USB-B, agitador | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
±2000 | |
0,1 °C | |
500 | |
3 años | |
50/60 Hz |
±0.002 | |
Manual, con temporizador (seleccionable para cada 3 a 3600 s), impresora o formato CSV | |
De - 2 a 20 | |
Hasta 6 predefinidos o 5 personalizados | |
0,1 mV | |
LCD | |
BNC, ATC | |
100/240 V |