Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH/ATC de gel y junta simple 3 en 1 accumet™ serie AE
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
El electrodo de pH/ARC de junta simple de la serie AE de accumet, que es ideal para uso general para medir el pH, es una excelente elección para mediciones rutinarias de laboratorio.
Características del producto:
- Electrodo combinado de pH de junta simple con sensor de temperatura integrado (3 en 1)
- Referencia rellena de gel de bajo mantenimiento
- Carcasa de plástico duradero
- Cuerpo de 90 mm de longitud
- BNC
- Cable de 1 metro.
Garantía
6 meses
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH accumet 13-636-AE150 y AE150 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo de pH de gel y unión sencilla |
| Longitud (métrico) | 90 mm |
| Material | Plástico |
| Intervalos de medición | pH de 1 a 13 |