Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Medidor de pH de sobremesa AE150
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipo:
Conjunto Bio
Conjunto estándar
Juego de tres en uno
Juego para formación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Diseñados para ofrecer comodidad en las mediciones de pH rutinarias en el laboratorio: funcionalidad simple, conjuntos de datos almacenados en una memoria no volátil y soporte de electrodos acoplable al medidor.– Los medidores de pH accumet AE150 ofrecen una lectura y un registro eficaces de muestras con opciones de visualización flexibles para mostrar simultáneamente pH y temperatura o mV y temperatura.
- De uno a cinco puntos de calibración de pH
- Incluye electrodo de pH/ATC de gel de unión simple tres en uno 13-620-AE6
- Reconocimiento automático del tampón con selección de dos juegos de tampones de pH
- Indicación de desplazamiento y pendiente de pH
- Calibración de mV de un punto
- Calibración de sonda ATC de temperatura de un punto
- Compensación de temperatura automática o manual.
- Icono «Ready» para indicar la estabilidad de la medición
- Icono de estado del electrodo para indicar el estado
- Almacenamiento de 100 juegos de datos con memoria no volátil
Garantía
3 años para el medidor
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Medidor, electrodo de pH/ATC de gel de unión simple tres en uno 13-620-AE6 y soporte |
| Exactitud (temperatura) | ±0,3 °C |
| Exactitud (mV) | ± 0,2 mV (± 199,9 mV), ± 2 mV más allá de ± 200 mV |
| Exactitud (pH) | ± 0,01 |
| Salidas | Registrador (± 2000 mV) |
| Intervalo (pH) | De 0 a 14 |
| Resolución (pH) | 0,01 |
| Intervalo (mV) | ±1999 |
| Resolución (mV) | 0,1 mV (± 199,9 mV), de 1 mV a más de ± 200 mV |
| Calibration Points | De 1 a 5 puntos con reconocimiento automático de tampón (ABR) |
| Mostrar más |